重要文件
MAT047029753
Matrix Scientific
2-Bromo-N-phenethyl-propionamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
256.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
92
Iupac Name
2-bromo-N-(2-phenylethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-9(12)11(14)13-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
KYGVWQHKDRIQKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010804.html
Melting Point
92
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010804.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)