重要文件
MAT047029462
Matrix Scientific
1-[1-(2,4-Dimethyl-phenyl)-ethyl]-piperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
218.34
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[1-(2,4-dimethylphenyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-11-4-5-14(12(2)10-11)13(3)16-8-6-15-7-9-16/h4-5,10,13,15H,6-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
ASFKAOFDNOMVHD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010584.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010584.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)