重要文件
MAT047028906
Matrix Scientific
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
121-122
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
AMCKYGNCTHBNJP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001956.html
Melting Point
121-122
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001956.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)