重要文件
MAT047025257
Matrix Scientific
4-Ethylbenzylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
110/8 Torr
密度
0.8826/24
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI 密鑰
DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient/argon
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Boiling point
110/8 Torr
密度
0.8826/24
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007464.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)