重要文件
MAT047024646
Matrix Scientific
Ethyl 2-(trifluoromethyl)phenylacetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl [2-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H11F3O2/c1-2-16-10(15)7-8-5-3-4-6-9(8)11(12,13)14/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
OWPVWCWCZGEPGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006383.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006383.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)