文件
MAN412112168
Manchester Organics
2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.11
MDL號碼:
Iupac Name
2,4,6-trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile
Inchi Code
1S/C9F3N3/c10-7-4(1-13)8(11)6(3-15)9(12)5(7)2-14
InChI 密鑰
LWTFYBZNGZGGRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C28225