重要文件
MAN182108991
Manchester Organics
2-Acetamido-5-nitropyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(5-nitro-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
InChI 密鑰
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S10087
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)