文件
LIFH98B971A2
Life Chemicals Inc.
(2E)-3-(5-ethylfuran-2-yl)prop-2-enoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.18
MDL號碼:
Iupac Name
(2E)-3-(5-ethyl-2-furyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-7-3-4-8(12-7)5-6-9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)/b6-5+
InChI 密鑰
COIVWIYBIUGQGM-AATRIKPKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid