重要文件
LIFH96F11333
Life Chemicals Inc.
2,4,6-trimethylpyridine-3-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,4,6-trimethylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-7(2)10-8(3)9(6)5-11/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
BFYCFODZOFWWAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)