重要文件
LIFH446660FE
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-[4-(cyanomethyl)phenyl]carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanomethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-6-4-10(5-7-11)8-9-14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
RMXGPJWRYXDDCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)