重要文件
LIFH03CD7569
Life Chemicals Inc.
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c9-3-7-5-12-4-6(10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H,3H2
InChI 密鑰
DXVDJNHXCPDUIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)