重要文件
LIF947290509
Life Chemicals Inc.
2-(1-ethylpiperidin-2-yl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(1-ethyl-2-piperidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-2-10-7-4-3-5-9(10)6-8-11/h9,11H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
XFBHCXHXXLBHOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)