重要文件
LIF509446968
Life Chemicals Inc.
4-aminobut-2-yn-1-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
121.57
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-amino-2-butyn-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h6H,3-5H2;1H
InChI 密鑰
MGQZIBHXEFVTHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)