重要文件
LIF432342009
Life Chemicals Inc.
5-Methyl-[1,2,4]triazole-3,4-diamine hydrobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3,4-diamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C3H7N5.BrH/c1-2-6-7-3(4)8(2)5;/h5H2,1H3,(H2,4,7);1H
InChI 密鑰
MODVUHVPFJLRDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)