重要文件
LIF432341916
Life Chemicals Inc.
3,4-dimethylbenzoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,4-dimethylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
RGAKSNQOIIYQRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)