重要文件
KEYH57C560BB
Key Organics / BIONET
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15F2NO2/c1-14-9(13)7-4-2-3-5-12(7)6-8(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
IVFKKRGVEHIKRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00151
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00151
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)