跳轉至內容
2025 - 1月及農曆春節預計貨物安排,請參考此頁訊息
Merck
全部照片(1)
重要文件
KEY466133691
Key Organics / BIONET
3-(4-nitrophenoxy)butan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7(12)8(2)15-10-5-3-9(4-6-10)11(13)14/h3-6,8H,1-2H3
InChI 密鑰
QGSVIIVTOWWDFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-043
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-043