重要文件
KEY466133569
Key Organics / BIONET
2-[6-(dimethylamino)pyridazin-3-yl]-2-phenylacetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[6-(dimethylamino)-3-pyridazinyl](phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-18(2)14-9-8-13(16-17-14)12(10-15)11-6-4-3-5-7-11/h3-9,12H,1-2H3
InChI 密鑰
GWTNXVVXWAWFKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12F-019
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12F-019
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)