重要文件
KEY465202460
Key Organics / BIONET
tert-butyl 3-(bromomethyl)thiophene-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
277.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-(bromomethyl)thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13BrO2S/c1-10(2,3)13-9(12)8-7(6-11)4-5-14-8/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
VDIFFPQZHNXREW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0280
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0280
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)