重要文件
KEY465200137
Key Organics / BIONET
N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-(2-ethylbutanoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
293.41
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-(2-ethylbutanoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H27N3O2/c1-5-12(6-2)15(20)13-10-14(18-11-13)16(21)17-8-7-9-19(3)4/h10-12,18H,5-9H2,1-4H3,(H,17,21)
InChI 密鑰
XCYGZXKQRMTSTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-0355
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-0355
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)