重要文件
KEY465197906
Key Organics / BIONET
4-methoxy-N'-[3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2-yl]benzohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
362.31
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-methoxy-N'-[3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C17H13F3N4O2/c1-26-11-8-6-10(7-9-11)16(25)24-23-15-14(17(18,19)20)21-12-4-2-3-5-13(12)22-15/h2-9H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI 密鑰
SRFSICKEXHCLNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6M-010
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6M-010
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)