重要文件
KEY465194780
Key Organics / BIONET
methyl 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
299.11
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2N2O3/c1-19-12(18)11-9(14)6-10(17)16(15-11)8-4-2-7(13)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
CBOGCPKOHRRUET-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3F-060
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3F-060
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)