重要文件
KEY428412311
Key Organics / BIONET
(5-formylthiophen-3-yl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
155.97
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-formyl-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO3S/c7-2-5-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,8-9H
InChI 密鑰
ZCUFJAORCNFWOF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3011
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3011
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)