重要文件
KEY415137641
Key Organics / BIONET
7-bromo-2H-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
125
Iupac Name
7-bromo-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-1-5(3-10)2-7-8(6)12-4-11-7/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
LFWAGNRBILVLBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DG-0721
Melting Point
125
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DG-0721
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)