重要文件
KEY366276637
Key Organics / BIONET
2,2,2-trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
263.51
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
269 - 279
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
InChI 密鑰
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0229
Melting Point
269 - 279
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0229
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)