重要文件
KEY241404777
Key Organics / BIONET
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
269.53
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
84 - 86
Iupac Name
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-9(12)13-14-10(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
UCPHOSBKNXETOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0705
Melting Point
84 - 86
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0705
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)