重要文件
KEY240035495
Key Organics / BIONET
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
142 - 143
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c1-13-10(12)7-2-3-9-8(6-7)11-4-5-14-9/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
JRZWODHWKQUXNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0712
Melting Point
142 - 143
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0712
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)