重要文件
KEY158583395
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(2,4-dichloro-5-nitrophenoxy)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
294.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl (2,4-dichloro-5-nitrophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9Cl2NO5/c1-2-17-10(14)5-18-9-4-8(13(15)16)6(11)3-7(9)12/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
NYQSHGYWJBFIFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-376S
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-376S
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)