重要文件
JWPH3249E8BC
J & W Pharmlab LLC
2-Oxa-7-aza-spiro[4.4]nonan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(2-4-10-6)1-3-8-5-7/h8H,1-5H2
InChI 密鑰
LPVAUAPLYIDPFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)