重要文件
JWPH3249E1DE
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-pyridin-2-yl-methylamine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.2ClH/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6;;/h2-4H,5,8H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
JVVKMXGAWNLVLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0208S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0208S
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)