重要文件
JWPH3249D99D
J & W Pharmlab LLC
Biphenyl-4-yl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
301.82
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-4-yl(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H19NO.ClH/c20-18(17-10-12-19-13-11-17)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14;/h1-9,17,19H,10-13H2;1H
InChI 密鑰
ZAOMSHJTKPWRLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0119S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0119S
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)