文件
ENAH9926C380
Enamine
cyclopent-1-ene-1-carbonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.57
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclopentene-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H7ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2
InChI 密鑰
UPRHYURICVZODA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7587197
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7587197