文件
ENAH9851CA5E
Enamine
6-chlorohexan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.64
MDL號碼:
Iupac Name
6-chloro-1-hexanamine
Inchi Code
1S/C6H14ClN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H2
InChI 密鑰
XUVUONUBXHYGCD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7244925