文件
ENAH97BFE027
Enamine
5-bromo-2-chloro-N-methylpyridin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.48
MDL號碼:
Iupac Name
N-(5-bromo-2-chloro-3-pyridinyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-9-5-2-4(7)3-10-6(5)8/h2-3,9H,1H3
InChI 密鑰
DGFFPZUWFKKUAI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2980550