重要文件
ENAH97BD18DF
Enamine
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-8(10-5-11)7(9)4-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
QHXNVBHGNMZDND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146858
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146858
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)