重要文件
ENAH961CEA4E
Enamine
4-tert-butylpyridine-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
160.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-tert-butyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-10(2,3)8-4-5-12-9(6-8)7-11/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
UDPVBTOAETZTLT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200400
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200400
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)