重要文件
ENAH961CE9EC
Enamine
1H,4H,5H-thieno[2,3-g]indazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
166-168
Iupac Name
4,5-dihydro-1H-thieno[2,3-g]indazole
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-2-8-7(3-4-12-8)9-6(1)5-10-11-9/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
DKVMJCMHPQSNGP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
Melting Point
166-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)