重要文件
ENAH961CE5C0
Enamine
(1,3-dichloropropan-2-ylidene)(methoxy)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
156.01
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,3-dichloroacetone O-methyloxime
Inchi Code
1S/C4H7Cl2NO/c1-8-7-4(2-5)3-6/h2,7H,3H2,1H3
InChI 密鑰
ZRTVMIGQJXCVMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)