重要文件
ENAH961CE5BD
Enamine
1,3-dimethyl-1-(oxolan-3-yl)urea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N,N'-dimethyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)carbamimidic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)9(2)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,10)
InChI 密鑰
WDHYJGNHKLIYLA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)