重要文件
ENAH961CE5B8
Enamine
1,3-diethyl-3-nitrosothiourea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-ethyl-1-[(ethylamino)carbothioyl]-2-oxohydrazine
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c1-3-6-5(10)8(4-2)7-9/h3-4H2,1-2H3,(H,6,10)
InChI 密鑰
OSIXUBTXNPCDQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)