重要文件
ENAH961CE5A4
Enamine
1-(2,6-difluorobenzoyl)azepane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
239.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(2,6-difluorobenzoyl)azepane
Inchi Code
1S/C13H15F2NO/c14-10-6-5-7-11(15)12(10)13(17)16-8-3-1-2-4-9-16/h5-7H,1-4,8-9H2
InChI 密鑰
RRINWFXOXXUQGK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722347
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)