重要文件
ENAH961CE2D8
Enamine
5-methyl-2-(propan-2-yl)phenyl acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-isopropyl-5-methylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
WFMIUXMJJBBOGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22486452
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22486452
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)