重要文件
ENAH961CE1CA
Enamine
2-[2-(prop-2-enamido)phenyl]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[2-(acryloylamino)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11(14)15/h2-6H,1,7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
VPYLZBYFCOSGRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5128734
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5128734
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)