重要文件
ENAH961CE0E1
Enamine
2-ethylhex-2-enoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
142.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2Z)-2-ethyl-2-hexenoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-6-
InChI 密鑰
WOWYPHJOHOCYII-SREVYHEPSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366463
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)