重要文件
ENAH961CDAC4
Enamine
3-bromo-2,4-dichloroaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.91
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
70-75
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-3(8)1-2-4(10)6(5)9/h1-2H,10H2
InChI 密鑰
SRWKAIAXCATBPL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Melting Point
70-75
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)