重要文件
ENAH961CD53D
Enamine
[(5R)-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(R)-(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-6-1-2-7-8-3-4-9(6)7/h3-4,6,10H,1-2,5H2/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
NVRFCMKWUJAVNV-ZCFIWIBFSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)