重要文件
ENAH961CD448
Enamine
N-(1H-pyrazol-3-yl)but-2-ynamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(1H-pyrazol-3-yl)but-2-ynamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N3O.ClH/c1-2-3-7(11)9-6-4-5-8-10-6;/h4-5H,1H3,(H2,8,9,10,11);1H
InChI 密鑰
UYFYNJJFUOCMMY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695254
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695254
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)