重要文件
ENAH95E7411D
Enamine
4-(3-methylthiophen-2-yl)piperidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.76
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(3-methylthiophen-2-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NS.ClH/c1-8-4-7-12-10(8)9-2-5-11-6-3-9;/h4,7,9,11H,2-3,5-6H2,1H3;1H
InChI 密鑰
WTNPGBDEQLWPHB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143519
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143519
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)