重要文件
ENAH95E73D29
Enamine
(6-ethoxypyridin-2-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(6-ethoxy-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-5-3-4-7(6-9)10-8/h3-5H,2,6,9H2,1H3
InChI 密鑰
AJTLJJIEMQBEQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)