重要文件
ENAH95E73BB3
Enamine
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
162.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
156-161
Iupac Name
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2
InChI 密鑰
JUTGVXOSFVZIQA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221
Melting Point
156-161
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)